Läs mer
N-Tosyl-L-aspartic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Tosyl-L-aspartic Acid |
| CAS | 4816-82-4 |
| Molekylformel | C11H13NO6S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | N-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-L-aspartic Acid, L-N-(p-Tolylsulfonyl)-aspartic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO6S/c1-7-2-4-8(5-3-7)19(17,18)12-9(11(15)16)6-10(13)14/h2-5,9,12H,6H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| LEDER | O=S(N[C@H](C(O)=O)CC(O)=O)(C1=CC=C(C)C=C1)=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(p-tolylsulfonylamino)butanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.29 |
| Formel vikt | 287.05 |