Läs mer
N-Tosyl-L-glutamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Tosyl-L-glutamic Acid |
| CAS | 4816-80-2 |
| Molekylformel | C12H15NO6S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-p-Tolylsulfonyl-L-glutamic Acid, (+)-p-Toluenesulfonylglutamic Acid, Tosylglutamic Acid, NSC 109186 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO6S/c1-8-2-4-9(5-3-8)20(18,19)13-10(12(16)17)6-7-11(14)15/h2-5,10,13H,6-7H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]pentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.32 |
| Formel vikt | 301.062 |