Läs mer
N-tosylglycin, TRC
Produktkod. 30456625
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30456625 250 mg
1 options
Produktkod. 30456625 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT631720250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Tosylglycine
CAS 1080-44-0
Molekylformel C15 H14 Cl N O7
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-(4-Methylphenylsulfonamido)acetic Acid, N-(p-Toluenesulfonyl)glycine, N-(p-Tolylsulfonyl)glycine, N-p-(Toluenesulfonyl)aminoacetic Acid, N-p-Tosylglycine, NSC 25821, Tosylglycine, [(Toluene-4-sulfonyl)amino]acetic Acid, [[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]acetic Acid, N-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]glycine, (p-Toluenesulfonyl)glycine
InChI formel InChI=1S/C15H14ClNO7/c16-7-3-4-8(9-6(7)2-1-5-17-9)23-15-12(20)10(18)11(19)13(24-15)14(21)22/h1-5,10-13,15,18-20H,(H,21,22)/t10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1
LEDER O[C@H]1[C@H](Oc2ccc(Cl)c3cccnc23)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(5-klorokinolin-8-yl)oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 355.727
Formel vikt 355.046