Läs mer
N-tosylpyrrol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Tosylpyrrole |
| CAS | 17639-64-4 |
| Molekylformel | C11H11NO2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)-pyrrole, 1-(4-Methylphenylsulfonyl)pyrrole, 1-(p-Toluenesulfonyl)-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)pyrrole, 1-(p-Tosyl)-1H-pyrrole, 1-Tosylpyrrole, 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole, N-Tosylpyrrole, N-p-Toluenesulfonylpyrrole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2S/c1-10-4-6-11(7-5-10)15(13,14)12-8-2-3-9-12/h2-9H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-metylfenyl)sulfonylpyrrol |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.28 |
| Formel vikt | 221.051 |