Learn More
N-Tosylpyrrole, TRC
Product Code. 30456828
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
Unit Size:
2.5g
Product Code. Quantity Unit Size
30456828 2.5 g 2.5g
1 options
Product Code. 30456828 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT6861002.5G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material N-Tosylpyrrole
CAS 17639-64-4
Molecular Formula C11H11NO2S
Quantity 2.5 g
Synonym 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)-pyrrole, 1-(4-Methylphenylsulfonyl)pyrrole, 1-(p-Toluenesulfonyl)-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)pyrrole, 1-(p-Tosyl)-1H-pyrrole, 1-Tosylpyrrole, 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole, N-Tosylpyrrole, N-p-Toluenesulfonylpyrrole
InChI Formula InChI=1S/C11H11NO2S/c1-10-4-6-11(7-5-10)15(13,14)12-8-2-3-9-12/h2-9H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2
IUPAC Name 1-(4-methylphenyl)sulfonylpyrrole
Molecular Weight (g/mol) 221.28
Formula Weight 221.051
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.