Läs mer
N-[(trans-4-Ethylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine (Nateglinide Ethyl Analog), Mikromol™
Beskrivning
N-[(trans-4-Ethylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine (Nateglinide Ethyl Analog)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(trans-4-Ethylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine (Nateglinide Ethyl Analog) |
| CAS | 105746-45-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[(trans-4-Ethylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine (Nateglinide Ethyl Analog) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H25 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-[(trans-4-Ethylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine, Nateglinide Imp. E (Pharmeuropa), Nateglinide Ethyl Analog, Nateglinide Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO3/c1-2-13-8-10-15(11-9-13)17(20)19-16(18(21)22)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-16H,2,8-12H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,15-,16-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[(4-ethylcyclohexanecarbonyl)amino]-3-phenylpropanoic acid |
| Visa mer |