missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-trans-Cinnamoylglycine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Cinnamylglycine |
| CAS | 16534-24-0 |
| Molekylformel | C11 H11 N O3 |
| Synonym | Glycine, N-(1-oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl)-, Glycine, N-(1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)- (9 CI), Glycine, N-cinnamoyl- (6 CI,8 CI), N-(1-Oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl)glycine, Cinnamoylglycine, N-Cinnamoylglycine, N-Cinnamylglycine, 2-Cinnamamidoacetic acid, 2-(3-Phenylacrylamido)acetic acid, 2-(3-Phenylprop-2-enamido)acetic acid, [(3-Phenylprop-2-enoyl)amino]acetic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H11NO3/c13-10(12-8-11(14)15)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-7 H,8H2,(H,12,13)(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)CNC(=O)C=Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-phenylprop-2-enoylamino)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.21 |
| Kvantitet | 0,025 g |
| Formel vikt | 205.0739 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?