Läs mer
n-Triakontan, 98+%
Produktkod. 11377425
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377425 250 mg 250mg
11357425 1 g 1g
11367425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11377425 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05386.MD
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 638-68-6 | C30H62 | 422,826 g/mol
n-Triacontane används för att förbättra tröskelspänningen och rörligheten för elektroner i ambipolära organiska ljusemitterande fälteffekttransistorer med modifierade asymmetriska elektroder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar n-Triacontane används för att förbättra tröskelspänningen
och rörligheten för elektroner i ambipolära organiska ljusemitterande fälteffekttransistorer med modifierade asymmetriska elektroder.
Löslighet
Löslig i bensen, kloroform och toluen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-68-6
Molekylformel C30H62
Molekylvikt (g/mol) 422.826
MDL-nummer MFCD00009410
InChI-nyckel JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-triacontane, triacontane, analytical standard, triacontane, acmc-1b4uf, n-triacontane 250mg, ch3-ch2 28-ch3
PubChem CID 12535
ChEBI CHEBI:31006
IUPAC-namn triakontan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Triacontane
Smältpunkt 65°C to 68°C
Kokpunkt 455°C
Flampunkt 237°C (458°F)
Odör Odorless
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1777281
Löslighetsinformation Soluble in benzene,chloroform and toluene. Insoluble in water.
Formel vikt 422.83
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.