Läs mer
n-Triacontane-d62, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Triacontane-d62 |
| CAS | 93952-07-9 |
| Molekylformel | C30 D62 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Triacontane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,23,23,24,24,25,25,26,26,27,27,28,28,29,29,30,30,30-d62, Triacontane-d62 (9CI), Triacontane-D62, Perdeuterotriacontane |
| InChI formel | InChI=1S/C30H62/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2,30D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,23,23,24,24,25,25,26,26,27,27,28,28,29,29,30,30,30-dohexacontadeuteriotriacontane |
| Molekylvikt (g/mol) | 485.2 |
| Formel vikt | 484.874 |