Läs mer
n-Triacontane, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12949384 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12949384 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12949384 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
n-Triacontane638-68-61000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Triacontane
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 638-68-6, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Fysisk form Liquid
Molekylformel C30H62
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn triacontane
Lösningsmedel eller matris Methylene Chloride
Molekylvikt (g/mol) 422.826
PubChem CID 12535
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:31006
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only