Läs mer
n-Tricosane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11451978
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451978 100 g 100g
11431978 5 g 5g
11441978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11451978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14577.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 638-67-5 | C23H48 | 324.637 g/mol
n-Tricosane används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-Tricosane används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-67-5
Molekylformel C23H48
Molekylvikt (g/mol) 324.637
MDL-nummer MFCD00009350
InChI-nyckel FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component
PubChem CID 12534
ChEBI CHEBI:32934
IUPAC-namn trikosan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Tricosane
Smältpunkt 47°C to 50°C
Densitet 0.7969
Kokpunkt 199°C to 200°C (3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4468
Kvantitet 100 g
Beilstein 1756000
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 324.64
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.