Läs mer
n-Tridekan, 98+%
Produktkod. 11483747
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483747 100 g 100g
11473747 25 g 25g
11493747 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11483747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18220.22
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 629-50-5 | C13H28 | 184,37 g/mol
n-Tridecane används som en destillationsjagare. Det är en komponent i olika bränslen och lösningsmedel som används inom industrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
n-Tridecane används som en destillationsjagare. Det är en komponent i olika bränslen och lösningsmedel som används inom industrin.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-50-5
Molekylformel C13H28
Molekylvikt (g/mol) 184.37
MDL-nummer MFCD00008979
InChI-nyckel IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
PubChem CID 12388
ChEBI CHEBI:35998
IUPAC-namn tridekan
LEDER CCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Tridecane
Smältpunkt -5 °C
Densitet 0.755
Kokpunkt 235 °C
Flampunkt 79 °C (174 °F)
Linjär formel CH3(CH2)11CH3
Brytningsindex 1.425
Kvantitet 100 g
Beilstein 1733089
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 184.37
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Tridecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tridecane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.