Läs mer
n-tridekansyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10715811 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10715811 25 g Glasflaska 25g
10235190 10 g Glasflaska 10g
10550584 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10715811 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139520250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 638-53-9 | C13H26O2 | 214.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-53-9
Molekylformel C13H26O2
Molekylvikt (g/mol) 214.35
MDL-nummer MFCD00002741
InChI-nyckel SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tridecanoic acid, tridecylic acid, n-tridecoic acid, unii-19936liy2v, anion, tridecanoic acid, wln: qv12, c10-16 fatty acids, fatty acids, c10-16, carboxylic acids, c10-16
PubChem CID 12530
ChEBI CHEBI:45919
IUPAC-namn tridekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Tridecanoic acid
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 40°C to 45°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 236°C (100.0 mmHg)
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)11CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, 364
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 214.35
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Chunks, Powder or Flakes
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.