Läs mer
N-Trifluoroacetamido-1,4-di-p-nitrobenzoyl Daunosamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Trifluoroacetamido-1,4-di-p-nitrobenzoyl Daunosamine |
| CAS | 52583-22-9 |
| Molekylformel | C22H18F3N3O10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,3,6-Trideoxy-3-[(trifluoroacetyl)amino]-lyxo-hexopyranose 1,4-Bis(4-nitrobenzoate) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18F3N3O10/c1-11-18(38-20(30)13-4-8-15(9-5-13)28(34)35)16(26-21(31)22(23,24)25)10-17(36-11)37-19(29)12-2-6-14(7-3-12)27(32)33/h2-9,11,16-18H,10H2,1H3,(H,26,31) |
| LEDER | CC1OC(CC(NC(=O)C(F)(F)F)C1OC(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])OC(=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | [6-methyl-5-(4-nitrobenzoyl)oxy-4-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]oxan-2-yl] 4-nitrobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 541.39 |
| Formel vikt | 541.0944 |