Läs mer
N-(Trifluoroacetyl)daunorubicin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Trifluoroacetyl)daunorubicin |
| CAS | 26388-52-3 |
| Molekylformel | C29H28F3NO11 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | N-(Trifluoroacetyl)daunomycin, (8S,10S)-8-Acetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-10-[[2,3,6-trideoxy-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-5,12-naphthacenedione |
| InChI formel | InChI=1S/C29H28F3NO11/c1-10-22(35)14(33-27(40)29(30,31)32)7-17(43-10)44-16-9-28(41,11(2)34)8-13-19(16)26(39)21-20(24(13)37)23(36)12-5-4-6-15(42-3)18(12)25(21)38/h4-6,10,14,16-17,22,35,37,39,41H,7-9H2,1-3H3,(H,33,40)/t10-,14-,16-,17-,22+,28-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1[C@H]([C@H](C[C@@H](O1)O[C@H]2C[C@@](CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)C)O)NC(=O)C(F)(F)F)O |
| IUPAC-namn | N-[(2S,3S,4S,6R)-6-[[(1S,3S)-3-acetyl-3,5,12-trihydroxy-10-methoxy-6,11-dioxo-2,4-dihydro-1H-tetracen-1-yl]oxy]-3-hydroxy-2-methyloxan-4-yl]-2,2,2-trifluoroacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 623.53 |
| Formel vikt | 623.1614 |