Läs mer
N-(Trifluoroacetyl)hexanolamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Trifluoroacetyl)hexanolamine |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14F3NO2/c9-8(10,11)7(14)12-5-3-1-2-4-6-13/h13H,1-6H2,(H,12,14) |
| Formel vikt | 213.0977 |