Läs mer
N-Trifluoroacetyl-N’-thioformamidohydrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Trifluoroacetyl-N'-thioformamidohydrazine |
| CAS | 51321-51-8 |
| Molekylformel | C3 H4 F3 N3 O S |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4F3N3OS/c4-3(5,6)1(10)8-9-2(7)11/h(H,8,10)(H3,7,9,11) |
| LEDER | NC(=S)NNC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | [(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]thiourea |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.14 |
| Formel vikt | 187.0027 |