missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Trifluoroacetylglycine N-Succinimidyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Trifluoroacetylglycine','N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 3397-30-6 |
| Molekylformel | C8 H7 F3 N2 O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7F3N2O5/c9-8(10,11)7(17)12-3-6(16)18-13-4(14)1-2-5(13)15/h1-3H2,(H,12,17) |
| LEDER | FC(F)(F)C(=O)NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.15 |
| Formel vikt | 268.0307 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?