missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Trifluoroacetylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Trifluoroacetylglycine |
| CAS | 383-70-0 |
| Molekylformel | C4 H4 F3 N O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4F3NO3/c5-4(6,7)3(11)8-1-2(9)10/h1H2,(H,8,11)(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)CNC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.07 |
| Formel vikt | 171.0143 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?