Läs mer
N-Trifluoroacetyliso Deacetylcolchicine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Trifluoroacetyliso Deacetylcolchicine |
| CAS | 71324-48-6 |
| Molekylformel | C22 H22 F3 N O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22F3NO6/c1-29-16-10-13-12(6-8-15(16)27)18-11(5-7-14(13)26-21(28)22(23,24)25)9-17(30-2)19(31-3)20(18)32-4/h6,8-10,14H,5,7H2,1-4H3,(H,26,28)/t14-/m0/s1 |
| LEDER | COC1=CC2=C(C=CC1=O)c3c(CC[C@@H]2NC(=O)C(F)(F)F)cc(OC)c(OC)c3OC |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluoro-N-[(7S)-1,2,3,9-tetramethoxy-10-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.41 |
| Formel vikt | 453.1399 |