Läs mer
N-trimetylsilyl-2-pyrrolidon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Trimethylsilyl-2-pyrrolidone |
| CAS | 14468-90-7 |
| Molekylformel | C7 H15 N O Si |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NOSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | C[Si](C)(C)N1CCCC1=O |
| IUPAC-namn | 1-trimetylsilylpyrrolidin-2-on |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.29 |
| Formel vikt | 157.0923 |