Läs mer
N-(Trimethylsilyl)acetamide, 97%
Product Code. 10311044 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10311044 100 g Glass bottle 100g
10286880 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10311044 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 207591000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 13435-12-6 | C5H13NOSi | 131.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13435-12-6
Molekylformel C5H13NOSi
Molekylvikt (g/mol) 131.25
MDL-nummer MFCD00008671
InChI-nyckel LWFWUJCJKPUZLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-trimethylsilyl acetamide, trimethylsilylacetamide, acetamide, n-trimethylsilyl, tms acetamide, acetylamino trimethylsilane, trimethylsilyl acetamide, acetamide, tms derivative, n-trimethylsilyl-acetamide, n-tms-acetamide, n-trimethylsilylacetoamide
PubChem CID 25989
IUPAC-namn N-trimethylsilylacetamide
LEDER CC(=O)N[Si](C)(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material N-(Trimethylsilyl)acetamide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 40°C to 46°C
Färg White to Yellow
Kokpunkt 84°C (18.0 mmHg)
Flampunkt 70°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3CONHSi(CH3)3
Kvantitet 100 g
Fieser 01,1235; 16,178
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 131.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Mass
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-(Trimethylsilyl)acetamide
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.