Läs mer
N-(trimetylsilyl)dietylamin, 97 %
Produktkod. 11493657
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493657 25 g 25g
11403667 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18149.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 996-50-9 | C7H19NSi | 145,32 g/mol
Det används för att härleda polära organiska föreningar. N,N-dietyl(trimetylsilyl)amin är ett kemiskt reagens med bred tillämpning inom organisk kemi och används i stereospecifika additionsreaktioner såväl som i SN2 nukleofila substitutioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används för att härleda polära organiska föreningar. N,N-dietyl(trimetylsilyl)amin är ett kemiskt reagens med bred tillämpning inom organisk kemi och används i stereospecifika additionsreaktioner såväl som i SN2 nukleofila substitutioner.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt. Förvaras under inert gas. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 996-50-9
Molekylformel C7H19NSi
Molekylvikt (g/mol) 145.32
MDL-nummer MFCD00009040
InChI-nyckel JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
PubChem CID 70454
ChEBI CHEBI:85070
IUPAC-namn N-etyl-N-trimetylsilyletanamin
LEDER CCN(CC)[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 125 °C till 126 °C
Kemiskt namn eller material N-(Trimethylsilyl)diethylamine
Smältpunkt -10 °C
Kvantitet 25 g
Flampunkt 10 °C (50 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.411
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.76
UN-nummer UN2733
Beilstein 635718
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 145.32
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(Trimethylsilyl)diethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(Trimethylsilyl)diethylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.