Läs mer
N-(trimetylsilyl)dimetylamin, 95 %
Produktkod. 11407877
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407877 10 g 10g
11417877 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16550.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2083-91-2 | C5H15NSi | 117,27 g/mol
N,N-dimetyltrimetylsilylamin användes vid syntesen av fosforamidit. Det användes också som ett reagens vid framställning av iminiumsalter och amider samt för silylering av polymerer. En kombination av N-(trimetylsilyl)dimetylamin och MeI var också effektiv för att ge p-metylbensoesyra med ett 85% utbyte baserat på 90% omvandling från motsvarande Me-ester. DETA har behandlats med N-(trimetylsilyl)-dimetylamin för att ge mono-, di- och trisilylerade derivat
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetyltrimetylsilylamin användes vid syntes av fosforamidit. Det användes också som ett reagens vid framställning av iminiumsalter och amider samt för silylering av polymerer. En kombination av N-(trimetylsilyl)dimetylamin och MeI var också effektiv för att ge p-metylbensoesyra med ett 85% utbyte baserat på 90% omvandling från motsvarande Me-ester. DETA har behandlats med N-(trimetylsilyl)-dimetylamin för att ge mono-, di- och trisilylerade derivat
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2083-91-2
Molekylformel C5H15NSi
Molekylvikt (g/mol) 117.27
MDL-nummer MFCD00008297
InChI-nyckel KAHVZNKZQFSBFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyltrimethylsilylamine, n,n-dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, pentamethyl, dimethylamino trimethylsilane, pentamethylsilylamine, n-trimethylsilyl dimethylamine, tmsdma, dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, n,n,1,1,1-pentamethyl, n,n-dimethyltrimethylsilamine
PubChem CID 74965
IUPAC-namn N-metyl-N-trimetylsilylmetanamin
LEDER CN(C)[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 86°C to 87°C
Kemiskt namn eller material N-(Trimethylsilyl)dimethylamine
Kvantitet 10 g
Linjär formel (CH3)3SiN(CH3)2
UN-nummer UN2733
Beilstein 1731861
Flampunkt −19°C (−3°F)
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 117.27
Procent renhet 95%
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.397
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.732
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.