Läs mer
N-Trimethylsilylacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Trimethylsilylacetamide |
| CAS | 13435-12-6 |
| Molekylformel | C5H13NOSi |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | (Acetylamino)trimethylsilane, N-(Trimethylsilyl)acetamide, NSC 139859, Trimethylsilylacetamide, TMS-acetamide, TMS acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NOSi/c1-5(7)6-8(2,3)4/h1-4H3,(H,6,7) |
| LEDER | CC(=O)N[Si](C)(C)C |
| IUPAC-namn | N-trimethylsilylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.25 |
| Formel vikt | 131.0766 |