Läs mer
N-trimetylsilylimidazol, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11448351 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448351 100 mL 100ml
11438351 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448351 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215217280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00 SEK
    2243.39 SEK / 100ml
    Save 111.61 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 18156-74-6
Molekylformel C6H12N2Si
Molekylvikt (g/mol) 140.26
MDL-nummer MFCD00005280
InChI-nyckel YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
PubChem CID 28925
ChEBI CHEBI:85063
IUPAC-namn 1-(trimetylsilyl)-lH-imidazol
LEDER C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Trimethylsilylimidazole
Färg Färglös
Densitet 0.956 g/mL
Analysprocentintervall 0.99
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 140.3
Fysisk form Vätska
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.