Läs mer
N-Trimethylsilylimidazole, for Gas Chromatography, Fisher Chemical
Produktkod. 10060520 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10060520 25 g Amber glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10060520 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3622/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 18156-74-6
Smältpunkt -42°C
Färg Yellow
Kokpunkt 93°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C6H12N2Si
MDL-nummer MFCD00005280
Kvantitet 25 g
Synonym n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
InChI-nyckel YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
IUPAC-namn imidazol-1-yl(trimethyl)silane
Molekylvikt (g/mol) 140.26
PubChem CID 28925
ChEBI CHEBI:85063
Formel vikt 140.26g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(Trimethylsilyl)imidazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.