Läs mer
N-(Trifenylmetyl)-4-imidazolkarboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30454499
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30454499 1 g
1 options
Produktkod. 30454499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8892051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Triphenylmethyl)-4-imidazolecarboxaldehyde
CAS 33016-47-6
Molekylformel C23H18N2O
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Triphenylmethyl-1H-imidazol-4-yl)carboxaldehyde, 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Triphenylmethylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazol-4-ylcarboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-4-formyl-1H-imidazole, 1-Trityl-4-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-(N-Triphenylmethyl)imidazolecarboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C23H18N2O/c26-17-22-16-25(18-24-22)23(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
LEDER O=Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn 1-tritylimidazol-4-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 338.4
Formel vikt 338.1419