Läs mer
N-triphenylmetyl-5-[4'-metylbifenyl-2-yl]tetrazol, TRC
Produktkod. 30454841
Change view
Kvantitet:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454841 250 mg
30450964 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30454841 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT889170250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133909-97-4
Molekylformel C33 H26 N4
Molekylvikt (g/mol) 478.59
Synonym 2H-Tetrazole, 5-(4'-methyl[1,1'-biphenyl]-2-yl)-2-(triphenylmethyl)-, 5-(4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-yl)-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole
IUPAC-namn 5-[2-(4-metylfenyl)fenyl]-2-trityltetrazol
LEDER Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn(n3)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Triphenylmethyl-5-[4'-methylbiphenyl-2-yl]tetrazole
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C33H26N4/c1-25-21-23-26(24-22-25)30-19-11-12-20-31(30)32-34-36-37(35-32)33(27-13-5-2-6-14-27,28-15-7-3-8-16-28)29-17-9-4-10-18-29/h2-24H,1H3
Formel vikt 478.2157