Läs mer
N-Tris(Hydroxymethyl)Methyl-2-Aminoethanesulfonic Acid, for HPLC, Biological Buffer, Fisher Chemical
Produktkod. 10795341 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10795341 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10795341 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3720/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 7365-44-8
Smältpunkt 223°C
Färg White
pH 4.0 to 4.8
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C6H15NO6S
MDL-nummer 7532
Kvantitet 100 g
Synonym tes, n-tris hydroxymethyl methyl-2-aminoethanesulfonic acid, tes buffer, tes free acid, ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino, 2-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl amino ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-ethanesulfonic acid, tris hydroxymethyl methyl-2-aminomethane sulfonic acid, 2-tris hydroxymethyl methylamino ethane-1-sulphonic acid, n-tri hydroxymethyl methyltaurine
InChI-nyckel JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
IUPAC-namn 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]ethanesulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 229.247
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
Formel vikt 229.25g/mol
Fysisk form Powder