Läs mer
n-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic Acid, Millipore™
Beskrivning
Buffer substance TES
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[Tris(Hydroxymethyl)-Methyl]-2-Aminoethanesulfonic Acid |
| CAS | 7365-44-8 |
| Smältpunkt | 226°C to 228°C |
| Kvantitet | 250 g |
| Lösningstyp | Buffer |
| MDL-nummer | MFCD00007532 |
| Synonym | N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES, N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.24 |
| Kvalitet | Research |