Läs mer
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamide, 99%
Produktkod. 11489887
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489887 100 g 100g
11469887 5 g 5g
11479887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22854.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13880-05-2 | C7H13NO4 | 175.18 g/mol
N-[Tris(hydroximetyl)metyl]akrylamid används för att framställa N-(5-hydroximetyl-2-fenyl-[1,3]dioxan-5-yl)-akrylamid genom reaktion med bensaldehyd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-[Tris(hydroximetyl)metyl]akrylamid används för att framställa N-(5-hydroximetyl-2-fenyl-[1,3]dioxan-5-yl)-akrylamid genom reaktion med bensaldehyd.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13880-05-2
Molekylformel C7H13NO4
Molekylvikt (g/mol) 175.18
MDL-nummer MFCD00081045
InChI-nyckel MVBJSQCJPSRKSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tris hydroxymethyl methyl acrylamide, n-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl acrylamide, tris-acrylamide, n-acryloyltris hydroxymethyl aminomethane, n-acryloyl-tris hydroxymethyl aminomethane, n-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl prop-2-enamide, zlchem 121, acryloylaminomethylidynetrimethanol, n-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl-2-propanyl acrylamide
PubChem CID 83788
IUPAC-namn N-[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]prop-2-enamid
LEDER OCC(CO)(CO)NC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamide
Smältpunkt 134°C to 138°C
Linjär formel CH2=CHCONHC(CH2OH)3
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 175.18
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Acryloyltris(hydroxymethyl)aminomethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]acrylamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.