Läs mer
N-Trityl-4,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Trityl-4,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one-13C2,15N |
| CAS | 1330185-57-3 |
| Molekylformel | C2613C2H25N415NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-Trityl-5,6,7,8-tetrahydro-4-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one-13C2,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C28H25N5O2/c1-19-17-23(34)33-26(35)24-25(31-27(33)30-19)32(18-29-24)28(20-11-5-2-6-12-20,21-13-7-3-8-14-21)22-15-9-4-10-16-22/h2-16,18-19,23,34H,17H2,1H3,(H,30,31)/i24+1,25+1,29+1 |
| LEDER | CC1CC(O)N2C(=N1)N[13c]3[13c]([15n]cn3C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)C2=O |
| IUPAC-namn | 8-hydroxy-6-methyl-3-trityl-4,6,7,8-tetrahydropyrimido[1,2-a]purin-10-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.51 |
| Formel vikt | 466.2046 |