missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Trityl Candesartan Cilexetil, TRC

Produktkod. 30453089
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453089 100 mg
30456113 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30453089 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT887225100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 886999-34-4
Molekylformel C52 H48 N6 O6
Molekylvikt (g/mol) 852.97
Synonym 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, N2-Tritylcandesartan Cilexetil, 1-(cyclohexoxycarbonyloxy)ethyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate
IUPAC-namn 1-cyclohexyloxycarbonyloxyethyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate
LEDER CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn(n6)C(c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N2-Tritylcandesartan Cilexetil
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C52H48N6O6/c1-3-61-50-53-46-30-18-29-45(49(59)62-36(2)63-51(60)64-42-25-14-7-15-26-42)47(46)57(50)35-37-31-33-38(34-32-37)43-27-16-17-28-44(43)48-54-56-58(55-48)52(39-19-8-4-9-20-39,40-21-10-5-11-22-40)41-23-12-6-13-24-41/h4-6,8-13,16-24,27-34,36,42H,3,7,14-15,25-26,35H2,1-2H3
Formel vikt 852.3635
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.