missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Trityl Candesartan Cilexetil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N2-Tritylcandesartan Cilexetil |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C52H48N6O6/c1-3-61-50-53-46-30-18-29-45(49(59)62-36(2)63-51(60)64-42-25-14-7-15-26-42)47(46)57(50)35-37-31-33-38(34-32-37)43-27-16-17-28-44(43)48-54-56-58(55-48)52(39-19-8-4-9-20-39,40-21-10-5-11-22-40)41-23-12-6-13-24-41/h4-6,8-13,16-24,27-34,36,42H,3,7,14-15,25-26,35H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 852.3635 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?