missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Trityl Olmesartan Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C45H44N6O3/c1-5-18-39-46-41(44(3,4)53)40(43(52)54-6-2)50(39)31-32-27-29-33(30-28-32)37-25-16-17-26-38(37)42-47-49-51(48-42)45(34-19-10-7-11-20-34,35-21-12-8-13-22-35)36-23-14-9-15-24-36/h7-17,19-30,53H,5-6,18,31H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 716.3475 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?