Läs mer
n-Undecane, 99,7 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11409711 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409711 100 mL 100ml
11419711 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409711 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215823180
Kemiska identifierare
CAS 1120-21-4
Molekylformel C11H24
Molekylvikt (g/mol) 156.31
MDL-nummer MFCD00008959
InChI-nyckel RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
IUPAC-namn undecane
LEDER CCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Undecane
Färg Färglös
Densitet 0.744 at 25°C (water = 1)
Analysprocentintervall 0.997
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 156.3
Fysisk form Vätska