Läs mer
n-Undecane, 99%
Produktkod. 11328297
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328297 50 g 50g
11318297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11328297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031807.18
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 1120-21-4 | C11H24 | 156,31 g/mol
n-Undecane används som ett milt sexattraherande medel för olika typer av nattfjärilar och kackerlackor. Det används också som en intern standard vid gaskromatografisk analys. Vidare används det som smörjmedel och smörjmedelstillsatser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-21-4
Molekylformel C11H24
Molekylvikt (g/mol) 156.31
MDL-nummer MFCD00008959
InChI-nyckel RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
IUPAC-namn undecane
LEDER CCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Undecane
Smältpunkt -26 °C
Färg Färglös
Densitet 0.74 g/mL
Kokpunkt 196 °C
Flampunkt 60 °C (140 °F)
Odör Mild
Linjär formel CH3(CH2)9CH3
Brytningsindex 1.4173
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2330
Löslighetsinformation Blandbar med etylalkohol och eter. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 156.3
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Undecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Undecane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.