Läs mer
n-Undecane-d24, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Undecane-d24 |
| CAS | 164858-54-2 |
| Molekylformel | C11D24 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | undecane-d24 |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.46 |
| Formel vikt | 180.34 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |