Läs mer
N-Undecane, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10695692 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10695692 100 mL Amber glass bottle 100ml
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10695692 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer U/0005/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
CAS 1120-21-4
Smältpunkt -26°C
Färg Colorless
Kokpunkt 196°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C11H24
MDL-nummer MFCD00008959
Kvantitet 100 mL
Synonym n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
InChI-nyckel RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCC
IUPAC-namn undecane
Molekylvikt (g/mol) 156.31
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
Formel vikt 156.31g/mol
Ångtryck 0.6 hPa at 20°C
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Undecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.