Läs mer
n-Undekanoylklorid, TRC
Produktkod. 30455080
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30455080 1 g
1 options
Produktkod. 30455080 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU7888701G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Undecanoyl Chloride
CAS 17746-05-3
Molekylformel C11 H21 Cl O
Kvantitet 1 g
Synonym NSC 83585, Undecanoic Acid Chloride
InChI formel InChI=1S/C11H21ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC-namn Undekanoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 204.737
Formel vikt 204.128