missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Undecyl-1,1,2,2-d4 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Undecyl-1,1,2,2-d4 Alcohol |
| CAS | 1219803-47-0 |
| Molekylformel | C11 D4 H20 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Undecan-1,1,2,2-d4-ol, Undecanol-1,1,2,2-d4, n-Undecyl-1,1,2,2-d4 alcohol, 1-Undecanol-1,1,2,2-d4, 1-Undecanol-1,1,2,2-D4, 1-Hydroxyundecane-1,1,2,2-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3/i10D2,11D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterioundecan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.332 |
| Formel vikt | 176.208 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?