Läs mer
N-Vanillylnonanamide, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312078
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312078 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 30312078 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17900600
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonivamide
CAS 2444-46-4
Analyt- eller komponentnamn Nonivamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H27 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nonivamide, Pseudocapsaicin, PAVA, Pelargonic acid vallinylamide, Vanillyl N-nonylamide
InChI formel InChI=1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
Lösningstyp Neat
LEDER CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC-namn N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]nonanamide
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 293.4
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 293.1991 g/mol