Läs mer
N-vinyl-2-pyrrolidon, 99 %, stabiliserat med NaOH
Produktkod. 10071500 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10071500 5 mL 5ml
10193090 500 mL 500ml
10773694 2.5 L 2.5 L
15264634 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10071500 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140920050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    905.81 SEK
    771.65 SEK / 5ml
    Save 134.16 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 88-12-0 | C6H9NO | 111,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-12-0
Molekylformel C6H9NO
Molekylvikt (g/mol) 111.14
MDL-nummer MFCD00003197
InChI-nyckel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-namn 1-etenylpyrrolidin-2-on
LEDER C=CN1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Vinyl-2-pyrrolidone
Namnnotering 98%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 13 °C till 14 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0430g/mL, 1.043
Kokpunkt 218 °C
Flampunkt 95 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0,2% max. (Pyrrolidon) (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5119 till 1,5139
Kvantitet 5 mL
Merck Index 15,7814
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 52,1 g/L (25 °C). Andra lösligheter: blandbar med aceton, dietyleter, etanol, toluen, bensen, mycket bra lösliga i organiska lösningsmedel
Stabilisator 0,1 % flockad kaustiksoda
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Formel vikt 111.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.