Läs mer
N-vinyl-2-pyrrolidon, Mikromol™
Produktkod. 17973526
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17973526 100 mg
1 options
Produktkod. 17973526 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0083.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-vinyl-2-pyrrolidon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Vinyl-2-pyrrolidone
CAS 88-12-0
Analyt- eller komponentnamn N-Vinyl-2-pyrrolidone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-Ethenylpyrrolidin-2-one, N-Vinyl-2-pyrrolidone, Povidone Imp. A (EP), 1-Vinylpyrrolidin-2-one, 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone, Aronix M 150, N-V 2RC, N-VP, N-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinylpyrrolin-2-one, NSC 10222, NSC 683040, NVP 300, V-Pyrol, V-Pyrol RC, Vinylbutyrolactam, Povidone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
LEDER C=CN1CCCC1=O
IUPAC-namn 1-ethenylpyrrolidin-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 111.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 111,0684 g/mol