Läs mer
N-vinyl-epsilon-caprolaktam, 99 %
Produktkod. 11489217
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489217 10 g 10g
11499217 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21311.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2235-00-9 | C8H13NO | 139,198 g/mol
N-Vinyl-epsilon-kaprolaktam används som reaktivt utspädningsmedel i ett antal av våra screen och används i ett brett utbud av UV-härdande screentrycksfärger. N-Vinyl-epsilon-kaprolaktam används i UV-beläggningar och -lim samt en byggsten för syntes av pappersbeläggningar. Reaktivt spädningsmedel för beläggningar av optiska fibrer och snabb prototypframställning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-Vinyl-epsilon-kaprolaktam används som reaktivt spädningsmedel i ett antal av våra screentryck och används i ett brett utbud av UV-härdande screentrycksfärger. N-Vinyl-epsilon-kaprolaktam används i UV-beläggningar och -lim samt en byggsten för syntes av pappersbeläggningar. Reaktivt spädningsmedel för beläggningar av optiska fibrer och snabb prototypframställning.
Löslighet Lösligt i vatten
(delvis).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2235-00-9
Molekylformel C8H13NO
Molekylvikt (g/mol) 139.198
MDL-nummer MFCD00080693
InChI-nyckel JWYVGKFDLWWQJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinylcaprolactam, 1-vinylazepan-2-one, n-vinyl-epsilon-caprolactam, 2h-azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro, unii-kfc10cy9up, 1-vinylhexahydro-2h-azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro-2h-azepin-2-one, kfc10cy9up, 1-vinylazaperhydroepin-2-one, poly-n-vinylcaprolactam
PubChem CID 75227
IUPAC-namn 1-etenylazepan-2-on
LEDER C=CN1CCCCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Vinyl-epsilon-caprolactam
Smältpunkt 32°C to 36°C
Densitet 1.029
Kokpunkt 128°C (21 mmHg)
Flampunkt 101°C (214°F)
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in water (partly).
Formel vikt 139.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.