Läs mer
N^w-Methyl-L-arginine acetate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15403589
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15403589 50 mg 50mg
15493579 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15403589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60890.MF
Request Bulk or Custom Format
Kväveoxidsyntashämmare
Kväveoxidsyntashämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53308-83-1
Molekylformel C9H20N4O4
Molekylvikt (g/mol) 248.283
MDL-nummer MFCD00069311
InChI-nyckel IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Synonym tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas
PubChem CID 135242
IUPAC-namn ättiksyra;(2S)-2-amino-5-[(N'-metylkarbamimidoyl)amino]pentansyra
LEDER CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nomega-Methyl-L-arginine acetate
Färg Vitt
Beilstein 6674255
Merck Index 14,6022
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 248.28
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.