Läs mer
N^w-Nitro-L-arginin, 98%
Produktkod. 15438648
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438648 5 g 5g
15448648 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62061.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 2149-70-4 | C6H13N5O4 | 219,201 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2149-70-4
Molekylformel C6H13N5O4
Molekylvikt (g/mol) 219.201
MDL-nummer MFCD00007033
InChI-nyckel MRAUNPAHJZDYCK-BYPYZUCNSA-N
Synonym h-arg no2-oh, ng-nitro-l-arginine, l-nna, nitroarginine, n-nitro-l-arginine, nomega-nitro-l-arginine, n g-nitro-l-arginine, ng-no2-l-arg, n-omega-nitro-l-arginine, n g-nitroarginine
PubChem CID 440005
ChEBI CHEBI:27960
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nomega-Nitro-L-arginine
Smältpunkt 257 °C
Beilstein 1728914
Kvantitet 5 g
Formel vikt 219.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.