Läs mer
N^w-Nitro-L-arginin metylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15478436
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15478436 25 g 25g
15468436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63666.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2034.90 SEK
    1648.65 SEK / 25g
    Save 386.25 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 51298-62-5 | C7H16ClN5O4 | 269,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51298-62-5
Molekylformel C7H16ClN5O4
Molekylvikt (g/mol) 269.69
MDL-nummer MFCD00039052,MFCD00133613
InChI-nyckel QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
Synonym h-arg no2-ome.hcl, lname hydrochloride, l-name hydrochloride, ng-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, nomega-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, s-methyl 2-amino-5-3-nitroguanidino pentanoate hydrochloride, l-name, hcl, ng-no2-l-arg-ome, nomega-no2-l-arg-ome
PubChem CID 135193
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-5-[[amino(nitramido)metyliden]amino]pentanoat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 159 °C till 161 °C
Färg Vitt
Beilstein 3744166
Kvantitet 25 g
Formel vikt 269.69
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.