Läs mer
N-Z-Etylendiaminhydroklorid, 95 %
Produktkod. 11915501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11915501 5 g Glasflaska 5g
11341002 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11915501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439810050
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 18807-71-1 | C10H15ClN2O2 | 230,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18807-71-1
Molekylformel C10H15ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 230.69
MDL-nummer MFCD00270150
InChI-nyckel QMLKQXIAPAAIEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl n-2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-cbz-ethylenediamine hydrochloride, benzyl 2-aminoethyl carbamate hydrochloride, n-carbobenzoxy-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-z-ethylenediamine hydrochloride, n-benzyloxycarbonyl-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-z-1,2-diaminoethane hydrochloride, n-cbz-1,2-diaminoethane hydrochloride, benzyl 2-aminoethyl carbamate hcl, n-benzyloxycarbonylethylenediamine hydrochloride
PubChem CID 12715871
IUPAC-namn bensyl-N-(2-aminoetyl)karbamathydroklorid
LEDER Cl.NCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 170 °C till 173 °C
Färg Brun till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 230.69
Procent renhet 95%
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.